Fontos dokumentumok
K0753
Kinetin
suitable for plant cell culture, crystalline
Szinonimák:
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC and HPLC)
Minőségi szint
form
crystalline
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
szín
white
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in modified Murashige and Skoog (MS) media for shoot initiation(4)
- as plant growth regulator (PGR) for shoot induction and proliferation(5)
- to study its effects on the growth of two chlorophyte Microalgae, Haematococcus pluvialis and Dunaliella salina(6)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3