Fontos dokumentumok
B3408
6-Benzylaminopurine
suitable for plant cell culture
Szinonimák:
6-BAP, BA, N6-Benzyladenine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce sprouting in plant materials
- in seed germination medium for culturing of seeds
- to modify Murashige and Skoog (MS) media for shoot initiation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.