Fontos dokumentumok
G7645
Gibberellic acid
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
Szinonimák:
GA3, Gibberellin A3
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
The specific actions of Gibberellin A3 (G1025, G7645) and A4 (G7276) or combinations of Gibberellins should be determined in specific plant applications.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.