Fontos dokumentumok
I2886
3-Indoleacetic acid
suitable for plant cell culture, crystalline
Szinonimák:
indole acetic acid, Heteroauxin, IAA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98%
Minőségi szint
Forma
crystalline
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
szín
white to pink
mp
165-169 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as standard to quantify hormones
- to modify MS (Murashige and Skoog) media for the initiation of callus
- as an external standard in the analyses of free endogenous growth regulators
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.