Fontos dokumentumok
691941
3-Benzyladenine
95%
Szinonimák:
3-Benzyl-3H-purin-6-amine
Teszt
95%
Forma
solid
mp
268-275 °C
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Nc1ncn(Cc2ccccc2)c3ncnc13
InChI
1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-10)17(8-16-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRRXJVVXTVXDII-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)