M5519
Murashige and Skoog Basal Medium
powder, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
MS0 Medium, MSO Medium, MS Basal Medium
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Képlet variáns
Media Formulation
Mennyiség
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2