Merck
M5524
Sigma-Aldrich
Murashige and Skoog Basal Salt Mixture (MS)
powder, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
MS Basal Salts, MS0 Basal Salts, MSO Basal Salts
Méret kiválasztása
1 L
5 870,00 Ft
10 L
28 100,00 Ft
50 L
93 100,00 Ft
5 870,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
5 870,00 Ft
10 L
28 100,00 Ft
50 L
93 100,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.72
5 870,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
Minőségi szint
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Murashige and Skoog medium is a widely used plant tissue culture growth medium. M&S Basal Medium contains macronutrients that include high levels of nitrate and organic additives such as agar, sugars, vitamins and growth regulators. Important growth regulators frequently added to M&S include IAA (auxin/morphogen) and Kinetin (cytokinin/cell division promoter).
Alkalmazás
Murashige and Skoog Basal Salt Mixture (MS) has been used to support the growth and regeneration of transformed tobacco cells.[1] It has also been used as a growth medium for germination of Arabidopsis thaliana (Col-0) seeds.
Képlet variáns
With the macro- and micronutrients as described by Murashige and Skoog (1962).
Media Formulation
Mennyiség
Formulated to contain 4.3 grams of powder per liter of medium.
Elkészítési megjegyzés
Murashige and Skoog medium can be reconstituted from powder or by combining products that are major components of complete M&S medium, such as macronutrient mixtures and vitamin mixtures. Murashige and Skoog Salt mixture (M5524) contains the macronutrients and micronutrients of the original classic formulation. It can be combined with M&S vitamins or Gamborg′s vitamins and supplemented with sucrose, agar, auxins (IAA) and cytokinins (Kinetin) to generate a complete medium for growth plant tissue culture.
Egyéb megjegyzések
Storage
Powdered media are extremely hygroscopic and must be protected from atmospheric moisture. If possible the entire contents of each package should be used immediately after opening.
Store dry medium in a desiccator at 0-5 °C.
Deterioration of powdered medium may be recognized by: 1) color change; 2) granulation, clumping, or particulate matter throughout the powder; 3) insolubility; 4) pH change; or 5) inability to promote growth when properly used.
Media Preparation
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pyae Phyo et al.
Plant physiology, 175(4), 1593-1607 (2017-11-01)
At early stages of Arabidopsis (
Tohru Ariizumi et al.
The Plant cell, 20(9), 2447-2459 (2008-10-02)
This article presents evidence that DELLA repression of gibberellin (GA) signaling is relieved both by proteolysis-dependent and -independent pathways in Arabidopsis thaliana. DELLA proteins are negative regulators of GA responses, including seed germination, stem elongation, and fertility. GA stimulates GA
Chien-Yu Huang et al.
Plant physiology, 174(4), 2248-2260 (2017-06-15)
Plant cytosolic lipid droplets (LDs) are covered with a layer of phospholipids and oleosin and were extensively studied before those in mammals and yeast. Oleosin has short amphipathic N- and C-terminal peptides flanking a conserved 72-residue hydrophobic hairpin, which penetrates
Joanna Banasiak et al.
Frontiers in plant science, 11, 18-18 (2020-03-03)
Strigolactones (SLs) are plant-derived signaling molecules that stimulate the hyphal branching of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), and consequently promote symbiotic interaction between the fungus and the plant. Currently, our knowledge on the molecular mechanism of SL transport is restricted to
Long Xiao et al.
BMC plant biology, 20(1), 292-292 (2020-06-27)
Starch is synthesized during daylight for temporary storage in leaves and then degraded during the subsequent night to support plant growth and development. Impairment of starch degradation leads to stunted growth, even senescence and death. The nuclear pore complex is
Cikkek
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.