Fontos dokumentumok
K3378
Kinetin
suitable for plant cell culture, BioReagent, amorphous powder
Szinonimák:
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC and HPLC)
Forma
amorphous powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
szín
off-white
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.