Merck
D7299
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
≥95%, crystalline
Szinonimák:
2,4-D
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3OCH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.04
Beilstein:
1214242
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
Forma:
crystalline
Teszt:
≥95%
gőznyomás
0.4 mmHg ( 160 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
crystalline
mp
136-140 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid is a synthetic auxin and an analogue of indole-3-acetic acid.
Alkalmazás
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid has been used as a supplement in:
  • Murashige and Tucker medium for thin cell layer explant culture
  • Murashige and Skoog medium media to initiate callus
  • N6-basal medium for immature zygotic embryo culture
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Callus induction and organogenesis in soybean [Glycine max (L.) Merr.] cv. Pyramid from mature cotyledons and embryos
Joyner EY, et al.
The Open Plant Science Journal, 4(1), 57-63 (2010)
A small acidic protein 1 (SMAP1) mediates responses of the Arabidopsis root to the synthetic auxin 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid
Rahman A, et al.
The Plant Journal, 47(5), 788-801 (2006)
Leandro O Conte et al.
Journal of hazardous materials, 372, 113-120 (2018-04-22)
The effects of four inorganic anions (Cl-, SO42-, HCO3-, NO3-) usually present in groundwater were investigated on the photo-Fenton degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). A kinetic model derived from a reaction sequence is proposed using the ferrioxalate complex as iron
Effect of promoter driving selectable marker on corn transformation
Prakash NS
Transgenic research, 17(4), 695-695 (2008)
Effect of 2, 4-D and 4-CPPU on somatic embryogenesis from stigma and style transverse thin cell layers of Citrus
Fiore S, et al.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 68(1), 57-63 (2002)