Fontos dokumentumok
E1036
116-9e
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
116-9e, 4-[1,1′-Biphenyl]-4-yl-3,4-dihydro-6-methyl-2-oxo-5-[(phenylmethoxy)carbonyl]-1(2H)-pyrimidinehexanoic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(NC(=O)N1CCCCCC(O)=O)c2ccc(cc2)-c3ccccc3)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C31H32N2O5/c1-22-28(30(36)38-21-23-11-5-2-6-12-23)29(32-31(37)33(22)20-10-4-9-15-27(34)35)26-18-16-25(17-19-26)24-13-7-3-8-14-24/h2-3,5-8,11-14,16-19,29H,4,9-10,15,20-21H2,1H3,(H,32,37)(H,34,35)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHFQWLNXJMUCGC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
The same compound by a different name, MAL2-11B, has been found to inhibit the activity of a viral J-domain protein, large tumor antigen (TAg). MAL2-11B inhibited both TAg′s endogenous ATPase activity and the TAg-mediated activation of Hsp70.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)