Fontos dokumentumok
E8640
E-64d
powder, ≥98% (TLC)
Szinonimák:
(2S,3S)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane ethyl ester, EST
About This Item
Javasolt termékek
product name
E-64d, protease inhibitor
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
methanol: water (1:1): 5 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C
InChI
1S/C17H30N2O5/c1-6-23-17(22)14-13(24-14)16(21)19-12(9-11(4)5)15(20)18-8-7-10(2)3/h10-14H,6-9H2,1-5H3,(H,18,20)(H,19,21)/t12-,13-,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
Géninformáció
human ... CAPN1(823)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2