196000
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), film, V-ATPase inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Bafilomycin A1, Streptomyces griseus
About This Item
Javasolt termékek
product name
Bafilomycin A1, Streptomyces griseus, Bafilomycin A1, CAS 88899-55-2, acts as a highly potent and specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase (Ki = 500 pM). Blocks the fusion of autophagosome with lysosome.
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
film
eltarthatósági idő
3 yr
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
oldhatóság
DMSO: 100 μM
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
vacuolar type H+ ATPase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Calvert, C.M., and Sanders, D. 1995. J. Biol. Chem.270, 7272.
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.269, 255.
Crider, B.P., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17379.
Palokangas, H., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 17577.
Sundquist, K.T., and Marks, S.C., Jr. 1994. J. Bone Miner. Res.9, 1575.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Furuchi, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27345.
Bowman, E.J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 7972.
WGK
WGK 3