R8781
Rapamycin
from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), solution, mTOR inhibitor
Szinonimák:
23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine solution
About This Item
Javasolt termékek
product name
Rapamycin, Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
biológiai forrás
Streptomyces hygroscopicus
Minőségi szint
gőznyomás
0.56 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solution
öngyulladási hőmérséklet
301 °C
koncentráció
2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM)
szín
colorless to yellow
antibiotikus hatásspektrum
fungi
yeast
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in mTeSR1 medium to culture induced pluripotent stem cell (iPSC) colonies for induction of autophagy signaling
- to treat the Drosophila S2 cells at 65-70% confluence,
- to measure protein synthesis
- to stimulate autophagy in ovarian cancer cells
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Rapamycin has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the Rapamycin probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.