Fontos dokumentumok
SML1661
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), DMSO solution, V-ATPase inhibitor
Szinonimák:
BafA1
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Bafilomycin A1 Ready Made Solution, 0.16 mM in DMSO, from Streptomyces griseus
biológiai forrás
Streptomyces griseus
Minőségi szint
Forma
DMSO solution
koncentráció
0.16 mM in DMSO
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@]1(O)[C@H]([C@H](O)[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C(=C\C(=C\[C@H]([C@H]([C@H](C\C(=C\C=C\[C@@H]2OC)\C)C)O)C)\C)\OC)C)C)O)C)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an endosome acidification inhibitor to study the importance of endosome acidification in the extracellular vesicle uptake and cytosolic release of stably expressing NanoLuc luciferase-tagged Hsp70 (NLuc-Hsp70) in HeLa cells
- as a vacuolar-type H+-ATPase (V-ATPase) inhibitor to study its effects on autophagic turnover of light chain 3 β (LC3-II) in mice
- as an autophagy inhibitor to study its effects on primary rat liver sinusoidal endothelial cells (LSECs) defenestration
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)