Fontos dokumentumok
M8699
(R)-MG132
Szinonimák:
Z-L-Leu-D-Leu-L-Leu-al
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98%
Minőségi szint
oldhatóság
DMSO or DMF: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?