Fontos dokumentumok
A8674
Antimycin A from Streptomyces sp.
Szinonimák:
Antipiricullin
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)Nc1cccc(C(=O)N[C@H]2[C@@H](C)OC(=O)C(CCCCCC)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)OC2=O)c1O
InChI
1S/C28H40N2O9/c1-6-7-8-9-11-20-25(39-22(32)14-16(2)3)18(5)38-28(36)23(17(4)37-27(20)35)30-26(34)19-12-10-13-21(24(19)33)29-15-31/h10,12-13,15-18,20,23,25,33H,6-9,11,14H2,1-5H3,(H,29,31)(H,30,34)/t17-,18+,20?,23+,25+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a respiratory chain inhibitor in neuronal cultures
- in organello ATP production assay in Trypanosoma brucei cells
- in respiration assay for papillary thyroid carcinoma (PTC) cell lines
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research