Fontos dokumentumok
M9281
3-Methyladenine
autophagy inhibitor
Szinonimák:
3-MA, 6-Amino-3-methylpurine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
mp
~300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
Cn1cnc(N)c2ncnc12
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- to determine the expressions of autophagy-related genes (Beclin 1, light chain 3 (LC3) and p62) using the transfected human bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs)
- with cisplatin to study the inhibition of autophagy influenced cisplatin-induced apoptosis in A2780cp cells
- to study the interplay between colistin-induced autophagy and apoptosis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.