Fontos dokumentumok
A3381
D-(+)-Arabitol
≥99% (GC)
Szinonimák:
D-arabino-Pentitol, D-lyxo-Pentitol
Teszt
≥99% (GC)
Forma
powder
édesség
0.7 × sucrose
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?