X3375
Xylitol
≥99% (GC)
Szinonimák:
Xylite
Teszt
≥99% (GC)
form
crystalline
crystals or chunks
powder
édesség
1 × sucrose
szín
colorless
mp
94-97 °C (lit.)
oldhatóság
water: 642g/l at 25 °C (77 °F )
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard for high performance liquid chromatography
- in analysing antibacterial activity on oral biofilms
- for thermodynamic data and densities measurement
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3