Fontos dokumentumok
240850
D-Sorbitol
99% (GC)
Szinonimák:
D-Glucitol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99% (GC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +104°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F )
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)