Fontos dokumentumok
D1542
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol hydrochloride
enzyme inhibitor
Szinonimák:
2-Hydroxymethyl-3,4-pyrrolidinediol hydrochloride
Teszt
≥98% (TLC)
form
solid
tárolási körülmény
under inert gas
oldhatóság
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c7-2-3-5(9)4(8)1-6-3;/h3-9H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZGVJCJRMKIVLJ-DEVUXVJFSA-N
Géninformáció
human ... PYGB(5834) , PYGBL(5835) , PYGL(5836) , PYGM(5837)
mouse ... Gaa(14387) , Glb1(12091) , Treh(58866)
rat ... Man2a1(25478) , Pygl(64035) , Si(25588)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3