Fontos dokumentumok
R7500
D-(−)-Ribose
≥99% (GC)
Szinonimák:
Aldehydo-D-ribose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial (fermentation)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D -21.0 to -19.5 °, c = 4% (w/v) in water
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤10 ppm Heavy metals (lead)
szín
white
mp
88-92 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3