Fontos dokumentumok
02240
Adonitol
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
Adonite, Ribitol
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
szín
colorless
mp
102-105 °C
oldhatóság
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEBKCHPVOIAQTA-ZXFHETKHSA-N
WGK
WGK 3