Fontos dokumentumok
377619
D-Threitol
99%
Szinonimák:
(2R,3R)-1,2,3,4-Butanetetrol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −14°, c = 2 in ethanol
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNXHWFMMPAWVPI-QWWZWVQMSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?