Fontos dokumentumok
A3506
L-(−)-Arabitol
≥98% (GC)
Szinonimák:
L-Arabinitol
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
szín
white
mp
101-104 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEBKCHPVOIAQTA-IMJSIDKUSA-N
WGK
WGK 3