Fontos dokumentumok
PHR1479
Erythritol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
meso-Erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000477
traceable to USP 1241903
API-család
erythritol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 × 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1