Fontos dokumentumok
A5502
Adonitol
≥99%
Szinonimák:
Adonite, Ribitol
Teszt
≥99%
form
powder
szín
white
mp
104 °C ((219 °F ))
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEBKCHPVOIAQTA-ZXFHETKHSA-N
WGK
WGK 3