Fontos dokumentumok
G0049000
Galactitol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Dulcitol, Dulcite, Galactitol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
galactitol, galactose
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)