Fontos dokumentumok
Y0000177
Erythritol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
meso-Erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
erythritol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)