Teszt
≥98% (GC)
form
solid
szín
white
mp
78-80 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-UNTFVMJOSA-N
WGK
WGK 3