Fontos dokumentumok
A2646
D-Arginine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
(R)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-Arginine, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
mp
226 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N
Géninformáció
rat ... Ppm1a(24666)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an organic substrate to study the metabolic versatility of freshwater sedimentary archaea feeding on different organic carbon sources
- to study its role in the inhibition of Pseudorabies virus (PRV) plaque formation by arginase
- as a reference standard for chromatographic separation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)