Fontos dokumentumok
858919
D-Proline
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Szinonimák:
(R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-Proline, ReagentPlus®, ≥99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
powder
optikai aktivitás
[α]22/D +85.0°, c = 4 in H2O
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
223 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Alkalmazás
- It can be used as a ligand for the synthesis of chiral polyoxometalate (POM) clusters.
- It can also be used as a catalyst in the enantioselective α-aminoxylation of aldehydes.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?