Merck
441597
Sigma-Aldrich
D-Asparagine
99%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(R)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, D-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.12
Beilstein:
1723526
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
D-Asparagine, 99%
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −35°, c = 5 in 5 M HCl
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
280 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCXYFEDJOCDNAF-UWTATZPHSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E M Michalak et al.
Cell death and differentiation, 15(6), 1019-1029 (2008-02-09)
The ability of p53 to induce apoptosis in cells with damaged DNA is thought to contribute greatly to its tumour suppressor function. P53 has been proposed to induce apoptosis via numerous transcriptional targets or even by direct cytoplasmic action. Two