Fontos dokumentumok
G1001
D-Glutamic acid
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
(R)-2-Aminoglutaric acid, (R)-2-Aminopentanedioic acid, D-Glu, R-(−)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-Glutamic acid, ≥99% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
mp
200-202 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
N[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Géninformáció
human ... CCR2(1231)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.