Merck
855456
Sigma-Aldrich
D-Tyrosine
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine
About This Item
Lineáris képlet:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.19
Beilstein:
2212157
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +10.3°, c = 5 in 1 M HCl
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-MRVPVSSYSA-N
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiaofeng Fang et al.
Developmental cell, 48(3), 371-382 (2019-01-01)
As integral regulators in plant development and stress response, microRNAs (miRNAs) themselves need to be tightly regulated. Here, we show that tocopherols (vitamin E), lipid-soluble antioxidants synthesized from tyrosine in chloroplasts, positively regulate the biogenesis of miRNAs. Tocopherols are required
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(5), 1701-1704 (2010-02-05)
The protein encoded by the NCE103 gene of Candida glabrata, a beta-carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) designated as CgCA, was investigated for its activation with amines and amino acids. CgCA was weakly activated by amino acids such as l-/d-His, l-Phe