Fontos dokumentumok
A5006
L-Arginine
≥98%
Szinonimák:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Arginine, reagent grade, ≥98%
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
szín
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Géninformáció
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (C)
Not applicable
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
fructose 1,6-bisphosphate in ice
Cikkek
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.