Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
A7377
D-Alanine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-2-Aminopropionic acid
Összes fotó(4)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-Alanine, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
mp
291 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
alkalmazás(ok)
detection
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Általános leírás
Alanine is a non essential amino acid.
Alkalmazás
D-Alanine has been used:
- as an amine donor for ω-transaminase mediated (R)-amination
- as a substrate for the treatment of D-amino acid oxidase (DAAO )-transfected cells
- to measure the heat capacity of L-alanine single crystal
Biokémiai/fiziológiai hatások
D-Alanine is the non-proteinogenic form of alanine which is used in bacterial cell wall biosynthesis. D-Alanine is used to study the specificity and kinetics of alanine racemase(s) (alaR).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
D-Amino Acids: Physiology, Metabolism, and Application (2016)
Biochimica et biophysica acta, 1794(7), 1030-1040 (2009-03-31)
Alanine racemase (AlaR) is a bacterial enzyme that belongs to the fold-type III group of pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent enzymes. AlaR catalyzes the interconversion between L- and D-alanine, which is important for peptidoglycan biosynthesis. This enzyme is common in prokaryotes, but
A system for omega-transaminase mediated (R)-amination using L-alanine as an amine donor
Green Chemistry, 17(5), 2952-2958 (2015)
Journal of bacteriology, 194(3), 708-714 (2011-11-30)
Ltnα and Ltnβ are individual components of the two-peptide lantibiotic lacticin 3147 and are unusual in that, although ribosomally synthesized, they contain d-amino acids. These result from the dehydration of l-serine to dehydroalanine by LtnM and subsequent stereospecific hydrogenation to
Heat Capacity and DC-Magnetic Susceptibility Evidence for the Asymmetry of Electron Spin-Flip Phase Transition of N+ H? O-Bond in Chiral Alanine Crystal
Acta Physico-Chimica Sinica, 28(4), 773-780 (2012)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.