Fontos dokumentumok
T8250
D-Threonine
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Szinonimák:
(2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid, D-α-Amino-β-hydroxybutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-Threonine, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder or crystals
technika/technikák
UHPLC: suitable
szín
white
mp
274 °C
oldhatóság
H2O: soluble
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?