Fontos dokumentumok
P1751
D-Phenylalanine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-Phenylalanine, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
273-276 °C
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
N[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Alkalmazás
<li><strong>Paper Title: </strong> Supramolecular nanofibers co-loaded with dabrafenib and doxorubicin for targeted and synergistic therapy of differentiated thyroid carcinoma. D-Phenylalanine are used to improve the stability of peptides <em>in vivo</em> (Chen P et al., 2023).</li>
<li><strong>Paper Title: </strong> Mechanistic aspects of the transamination reactions catalyzed by D-amino acid transaminase from Haliscomenobacter hydrossis. This study focuses on the enzymatic roles of D-Phenylalanine in specific bacterial transamination processes, applicable in biocatalysis and synthetic biology (Bakunova AK et al., 2023).</li>
</ul>
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.