Fontos dokumentumok
855448
D-Leucine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Szinonimák:
(R)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-Leucine, ReagentPlus®, 99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
powder (crystals)
optikai aktivitás
[α]23/D −14.7°, c = 2 in 5 M HCl
optikai tisztaság
ee: 97% (GLC)
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.