Fontos dokumentumok
L8021
D-Lysine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-2,6-Diaminocaproic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-Lysine, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
218 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDXKERNSBIXSRK-RXMQYKEDSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)