Fontos dokumentumok
A6757
D-Arginine monohydrochloride
≥98% (TLC)
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-Arginine monohydrochloride, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white
mp
216-218 °C
alkalmazás(ok)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWTQSFXGGICVPE-PGMHMLKASA-N
WGK
WGK 3