Fontos dokumentumok
A0310
Monoclonal Anti-GABA antibody produced in mouse
clone GB-69, ascites fluid
Szinonimák:
GABA Antibody - Monoclonal Anti-GABA antibody produced in mouse, Gaba Antibody Sigma, Anti-γ-Aminobutyric acid
Méret kiválasztása
207 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
207 000,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GB-69, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
wide range
technika/technikák
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 1:100-1:200 (Using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain and/or cerebellum sections.)
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Gabra1(14394)
Általános leírás
Monoclonal Anti-GABA (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. The antibody does not cross react with L-α-aminobutyric acid, L-glutamic acid, L-aspartic acid, glycine, δ-aminovaleric acid, L-threonine, L-glutamine, taurine, putrescine, L-alanine and carnosine. However, weak cross-reaction is observed with β-alanine and ε-aminocaproic acid.
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)