ABN101
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Glutamate decarboxylase 2, 65 kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-65, Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-GAD65 Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human, rat, pig
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAD2(2572)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GAD65 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain membrane tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1