Fontos dokumentumok
G5419
Anti-GAD1/GAD2 Antibody
mouse monoclonal, K-87
Szinonimák:
Anti-GAD 67
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 67 (GAD67) antibody produced in mouse, clone K-87, purified antibody
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
K-87, monoclonal
molekulatömeg
antigen 67 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500-1:20,000 (with antigen-retrieval step)
western blot: 1:500-1:20,000 using mouse brain extract
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAD1(2571)
mouse ... Gad1(14415)
rat ... Gad1(24379)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunohistofluorescence
- western blotting
- immunohistochemistry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg