MAB316
Anti-GABA Antibody, clone 5A9
clone 5A9, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5A9, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoblotting not recommended due to low molecular wgt: 103Da.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Myeloblasts, lymphocytes, erythroblasts
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2