Fontos dokumentumok
G5163
Anti-GAD1/GAD2 Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-GAD 65/67
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 65/67 antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 65-67 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, feline, pig, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using tissue sections of rat pancreas
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2