AB175
Anti-GABA Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-GABA Receptor Antibody, GABA Receptor Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
guinea pig
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Gabra1(29705)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected GABA in a competitive ELISA.
Immunohistochemistry Protocol:
Tissues fixed with 4% paraformaldehyde and 0-0.5% glutaraldehyde gives good results. Glutaraldehyde is required for antibody reactivity.
1) Tissue is fixed with 4% paraformaldehyde, 0-0.5% glutaraldehyde, 0.5% potassium dichromate in 0.1M phosphate buffer at pH 6.5.
2) Tissue is post-fixed overnight, vibratome sectioned in 50 mm and incubated in 0.05M Tris buffer, pH 6.5 for three hours.
3) Sections are incubated for 18-24 hours in AB175 diluted in PBS containing 0.1% sodium azide, 0.2% Triton X-100 and 1% normal goat serum.
4) Fluorescein conjugated antibody or ABC system may be used as the secondary reagent.
Note: Without colchicine pretreatment well-stained cell bodies are visible in the cerebral cortex, cerebrallar cortex, superior colliculus and some brainstem raphe. With colchicine pretreatment, additional cell body staining is present in the interpeduncular nucleus and the dorsal column nuclei.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GABA in rat brain tissue.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Rat Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1