Fontos dokumentumok
G6642
Anti-Glutamate antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-Glutamate Ab, Glutamate Detection Antibody, Rabbit Anti-Glutamate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
wide range
technika/technikák
dot blot: 1:15,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
The actions of the excitatory amino acids on neurons are mediated by different receptor subtypes. These receptors are coupled to integral ion channels or to a second messenger system which utilizes inositol triphosphate (IP3). L-glutamate and L-aspartate may play an important role in the pathogenesis of certain neurological disorders such as Huntington′s disease, Alzheimer′s disease, epilepsy and brain ischemia. The excitoxic and neurotoxic effects of L-glutamate, leading to extensive neuronal damage, appear to be mediated by the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor subtype.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3