Fontos dokumentumok
SAB4200721
Anti-GABA antibody, Mouse monoclonal
clone GB-69, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Mouse Anti-Gamma-aminobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GB-69, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, monkey, frog, mouse, human, gerbil
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human pancreatic tumor AsPC1 cell line
immunohistochemistry: 1-2.5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain and/or cerebellum sections
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
mouse ... Gabra1(14394)
rat ... Gabra1(29705)
rhesus monkey ... Gabra1(574302)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)